Merck
全部照片(4)
文件
A4679
Sigma-Aldrich
琼脂糖
Low EEO, for Immunoelectrophoresis
同義詞:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105317
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
algae (Gelidium)
品質等級
形狀
powder
技術
electrophoresis: suitable
immunodiffusion: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
雜質
≤7% water
EEO
0.09-0.13
mp
88 °C±2 °C (1.5% gel)
轉變溫度
gel point 34-38 °C (1.5% gel)
凝膠強度
≥1200 g/cm2 (1% gel)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.20%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
琼脂糖含 β-D-半乳糖和3,6-脱水-α--L-半乳糖,两者通过糖苷键 β(1-4)连接。
應用
琼脂糖是最常用的免疫电泳介质,因其孔径大而具有扩散迅速、考马斯亮蓝 G 染色低背景等特点。低电渗、高凝胶强度琼脂糖专门经过选择和测试,可用于免疫电泳和免疫扩散。
準備報告
凝胶制备:
1. 通过混合 1.5g 琼脂糖(目录号。A4679),并在沸水浴中加热直至完全溶解。
2. 要制备一个凝胶,将 14 mL 琼脂糖溶液倒入 a 级别亲水侧,良好支持的 85 mm x 100 mm 的琼脂糖凝胶用电泳膜片(货号 E0264)从片材中心向边缘倾注,形成一层均匀的琼脂糖,厚 1-1.5 mm。
3. 使用前让凝胶在 4°C 下硬化一小时,或在 0-5°C 下储存于适当的、塑料包裹的容器中。
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的性质列表:
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Agarose and its derivatives as supports for enzyme immobilization
Zucca P, et al.
Molecules (Basel), 21(11), 1577-1577 (2016)
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Benjamin Pluvinage et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 28078-28088 (2013-08-08)
The bacteria that metabolize agarose use multiple enzymes of complementary specificities to hydrolyze the glycosidic linkages in agarose, a linear polymer comprising the repeating disaccharide subunit of neoagarobiose (3,6-anhydro-l-galactose-α-(1,3)-d-galactose) that are β-(1,4)-linked. Here we present the crystal structure of a
相關內容
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
用於 DNA 檢測和定量的 Nancy-520