Merck
全部照片(3)
Key Documents
A2576
Sigma-Aldrich
琼脂糖
Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
同義詞:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105317
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
Molecular Biology
品質等級
種類
Type IX-A
形狀
powder
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤7% water
灰分
≤0.4%
EEO
≤0.12
mp
≤62 °C
轉變溫度
gel point ≤20 °C (1.5% gel)
凝膠強度
≥300 g/cm2 (1.5% gel)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.14%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
琼脂糖是从琼脂或含琼脂海藻中提取的聚合物。这一纯化的线性半乳聚糖水胶体由交替的共聚物D-半乳糖和3,6-脱水-L-半乳糖单元通过α-(1→3)和-β(1→4)糖苷键连接组成。琼脂糖具有出色的生物相容性,并具有可变的机械和扩散特性。琼脂糖可用作胶凝剂,电泳分离核酸。
應用
琼脂糖用于:
  • 奇异果甜蛋白和弹性蛋白酶蛋白结晶
  • 使用带有微通道的聚二甲基硅氧烷(PDMS)模具进行微铸造
  • 琼脂糖微约束阵列
琼脂糖超低熔点,推荐用于毛细管电泳、组织&细胞培养和病毒空斑试验。
超低凝胶温度凝琼脂糖可以产生高强度的凝胶。非常适合用于对热不稳定样品电泳以及杂交瘤或其他细胞系生长。
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的性质列表:
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, 4(62) (2012)
Jan T Burri et al.
The New phytologist, 220(1), 187-195 (2018-06-16)
Physical forces are involved in the regulation of plant development and morphogenesis by translating mechanical stress into the modification of physiological processes, which, in turn, can affect cellular growth. Pollen tubes respond rapidly to external stimuli and provide an ideal
Protein crystallization in agarose gel with high strength: developing an automated system for protein crystallographic processes
Sugiyama S, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 48(7R), 075502-075502 (2009)
Microcasting with agarose gel via degassed polydimethylsiloxane molds for repellency-guided cell patterning
Tanaka N, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(60), 54754-54762 (2016)
Simple agarose micro-confinement array and machine-learning-based classification for analyzing the patterned differentiation of mesenchymal stem cells
Tanaka N, et al.
PLoS ONE, 12(4), e0173647-e0173647 (2017)