重要文件
A4266
Sigma-Aldrich
乙醛-d4
同義詞:
氘代乙醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3CDO
CAS號碼:
分子量::
48.08
Beilstein:
1743039
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
14.05 psi ( 20 °C)
自燃溫度
347 °F
折射率
n20/D 1.3321 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
-125 °C (lit.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI 密鑰
IKHGUXGNUITLKF-MZCSYVLQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cecilia Sala et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 23(2), 64-69 (2017-06-29)
Recently, the formation of carbonyl compound within e-cigarettes usage has been reported. The aim of this study was to develop a new analytical method for the direct analysis of carbonyl compounds in vaporized liquids. Two different types of e-cigarettes and