重要文件
A3682
Sigma-Aldrich
抗小鼠IgG(Fab特异性)- 过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
同義詞:
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)- HRP
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
goat
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
mouse
應無反應活性
human, rat
技術
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
western blot: 1:80,000-160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per lane)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它主要用于帮助免疫防御。它是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。小鼠具有五种类型的免疫球蛋白:IgM,IgG,IgA,IgD和IgE。小鼠IgG进一步分为五类 - IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。
免疫球蛋白G(IgG)是一种糖蛋白抗体,其可调节免疫反应,如吞噬作用,也可参与自身免疫疾病的发展。小鼠IgG具有四种不同的同种型,即IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。IgG1可调节小鼠的补体结合。
山羊抗小鼠IgG(Fab特异性)-过氧化物酶抗体对小鼠IgG和小鼠IgG的Fab片段具有特异性。抗体可与所有小鼠IgG亚类(G1、G2a、G2b和G3)以及小鼠IgA、IgM和IgE反应。抗体偶联物与小鼠IgG的Fc片段或人和大鼠IgG没有反应性。
免疫原
纯化的小鼠IgG Fab片段
應用
使用HRP标记的山羊抗小鼠Fab特异性抗体作为检测抗体,通过ELISA方法对脑脓肿匀浆液的小鼠IgG水平进行定量。
HRP偶联的山羊抗小鼠特异性IgG Fab可被用作二抗,用于s. equi细菌样品的western blot分析以检测纤维蛋白原结合蛋白。
山羊抗小鼠IgG(Fab特异性)-过氧化物酶抗体可用于蛋白质印迹实验。本品也可用于直接ELISA(1:40000)和免疫组化(1:150,使用福尔马林固定的石蜡包埋切片)。
山羊抗小鼠IgG(Fab特异性)-过氧化物酶抗体可用于:
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • 免疫组化研究
  • 斑点或免疫印迹
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。IgG2a 具有亲细胞特性,IgG2a分子能够激活补体系统。IgG有助于调理素作用、补体结合和抗体依赖型细胞介导的细胞毒性作用。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲液,pH 7.4,含有0.05% MIT
準備報告
由Avrameas, S.等人,Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)描述的两步戊二醛法制备。
被人IgG和大鼠血清蛋白进行吸附,以减少人或大鼠样本的背景染色。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Astrocytes produce the antiinflammatory and neuroprotective agent hydrogen sulfide
Lee M, et al.
Neurobiology of Aging, 30(10), 1523-1534 (2009)
M Meehan et al.
Microbiology (Reading, England), 147(Pt 12), 3311-3322 (2001-12-12)
The major cell-wall-associated protein of the equine pathogen Streptococcus equi subsp. equi is an M-like fibrinogen-binding protein (FgBP) which binds equine fibrinogen (Fg) avidly, through residues located at the extreme N-terminus of the molecule. In this study, it is shown
Acidic fibroblast growth factor (FGF) potentiates glial-mediated neurotoxicity by activating FGFR2 IIIb protein
Lee M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(48), 41230-41245 (2011)
Quercetin, not caffeine, is a major neuroprotective component in coffee
Lee M, et al.
Neurobiology of Aging, 46, 113-123 (2016)
Dirk Pohlers et al.
Arthritis research & therapy, 9(3), R59-R59 (2007-06-28)
Genome-wide gene expression was comparatively investigated in early-passage rheumatoid arthritis (RA) and osteoarthritis (OA) synovial fibroblasts (SFBs; n = 6 each) using oligonucleotide microarrays; mRNA/protein data were validated by quantitative PCR (qPCR) and western blotting and immunohistochemistry, respectively. Gene set