重要文件
94619
Sigma-Aldrich
L -缬氨酸
≥99.5% (NT), BioUltra
同義詞:
(S)-α-缬氨酸, L-2-氨基-3-二甲基丁酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
117.15
Beilstein:
1721136
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
L -缬氨酸, BioUltra, ≥99.5% (NT)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (NT)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D +27.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
燃燒殘留物
≤0.05%
損耗
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
white
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
溶解度
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤150 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.5 M in 1 M HCl
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES 字串
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • 代谢组学揭示与绒山羊毛囊周期相关的代谢物。:本研究使用L-缬氨酸作为标准品,通过代谢组学分析检测、了解和干预绒山羊的毛囊周期,有助于提高纤维产量和质量(Ma et al., 2024)。
其他說明
可保护酶免于热失活[1];作为血清蛋白等速电泳中的间隔子[2][3];各种微生物的生长需求[4]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T. Yagi et al. et al.
Electrophoresis ?83, 503-503 (1984)
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
L.G. Paleg et al.
Australian Journal of Plant Physiology, 8, 107-107 (1981)
T. Hine
Electrophoresis ?83, 541-541 null
Shankar Sachidhanandam et al.
Nature neuroscience, 16(11), 1671-1677 (2013-10-08)
Neocortical activity can evoke sensory percepts, but the cellular mechanisms remain poorly understood. We trained mice to detect single brief whisker stimuli and report perceived stimuli by licking to obtain a reward. Pharmacological inactivation and optogenetic stimulation demonstrated a causal