推薦產品
產品名稱
L-甲硫氨酸, BioUltra, ≥99.5% (NT)
生物源
synthetic
品質等級
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (NT)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D +23.7±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
燃燒殘留物
≤0.1%
損耗
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
溶解度
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.5 M in 1 M HCl
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.40
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES 字串
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
基因資訊
rat ... Ggt1(116568)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
<li><strong>具有自加速药物释放和疏水/亲水转换能力,可改善癌症治疗的ROS反应性和肿瘤自愈性蛋氨酸聚合物库基纳米颗粒</strong>: 该论文详细介绍了L-蛋氨酸基纳米颗粒的开发,强调了其在促进癌症治疗药物递送系统中的关键作用。该研究重点介绍了这些系统通过受控药物释放增进治疗功效方面的潜力(Liu et al., 2024)。</li>
<li><strong>N-乙酰-L-甲硫氨酸的膳食补充通过后整理安格斯小母牛(finishing Angus heifer)的氧化稳定性改善肉类质量</strong>: 该研究探索了在动物饮食中补充L-甲硫氨酸的益处,强调了其改善肉类质量和氧化稳定性的影响,这些性质对肉类生产行业和营养科学很关键(Liu et al., 2024)。</li>
</ul>
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1