重要文件
1.08495
Millipore
L-Valine
for biochemistry
同義詞:
L-Valine, Val
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
117.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-773-6
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
solid
pH值
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
315 °C
溶解度
85 g/L
密度
1.23 g/cm3 at 20 °C
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for biochemistry
應用
L-Valine for biochemistry. CAS 72-18-4, pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
分析報告
Assay (perchloric acid titration)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testAppearancewhite, crystalline powder or colorless crystalsAppearance of solution (50 g/l; water)clear and colorlessSpec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l)+23.8 to +24.8Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %NH₄ (Ammonium)≤ 0.01 %Foreign amino acids≤ 0.5 %Other ninhydrine positive substances≤ 0.1 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1