重要文件
58901C
SAFC
乳清蛋白水解溶液(50X)
liquid, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
同義詞:
乳白蛋白酶解液
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
For research or for further manufacturing use
品質等級
無菌
sterile; sterile-filtered
形狀
liquid
技術
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
采用细胞培养级水中的166.5 g/L乳白蛋白水解酶(LAH)进行制备。LAH专门用于昆虫细胞培养基。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Gabrielle Sutton et al.
Viruses, 12(10) (2020-10-18)
Equid herpesvirus 1 is one of the most common viral pathogens in the horse population and is associated with respiratory disease, abortion and still-birth, neonatal death and neurological disease. A single point mutation in the DNA polymerase gene (ORF30: A2254G