重要文件
36297
Sigma-Aldrich
双烷胺
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
同義詞:
3-Aminomethyl-2,5,6-trimethyl-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione, Aminobimane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13N3O2
CAS號碼:
分子量::
207.23
Beilstein:
4186574
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
BioReagent
化驗
≥98.0% (HPCE)
形狀
solid
螢光
λex 386 nm; λem 480 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CN)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H13N3O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
WLADQYKRYSPMME-UHFFFAOYSA-N
應用
Bimane amine (Aminobimane) may be useful as a fluorescent probe for molecules that react with primary amines.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)