重要文件
249R-2
Sigma-Aldrich
Estrogen Receptor (EP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
100
300
500
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
EP1, monoclonal
製造商/商標名
Cell Marque®
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
外觀
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
準備報告
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
法律資訊
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)