品質等級
100
500
共軛
unconjugated
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
L50-823, monoclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
包裝
vial of 0.1 mL concentrate (390M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (390M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (390M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (390M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (390M-18)
製造商/商標名
Cell Marque™
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
同型
IgG1κ
控制
breast carcinoma, urothelial carcinoma
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
視覺化
nuclear
基因資訊
human ... GATA3(2625)
一般說明
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
聯結
外觀
準備報告
其他說明
法律資訊
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
診斷免疫組織化學概述強調其在現代臨床病理學中診斷癌症和檢測傳染病的重要性。
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.