文件
10931
Sigma-Aldrich
花生四烯酸
>95.0% (GC)
同義詞:
二十碳-5Z,8Z,11Z,14Z-四烯酸, 全顺式-5,8,11,14-二十碳四烯酸, 花生四烯酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
304.47
Beilstein:
1713889
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
fungus
化驗
>95.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質類型
omega FAs
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI 密鑰
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
花生四烯酸已用于:
  • 在正常和乳腺癌样本中的拉曼光谱和原子力显微镜(AFM)中产生校准曲线
  • 在耐药性分析中作为重组合成胆汁(RSB)的多不饱和脂肪酸补充剂
  • 用于激活雷帕霉素1(mTOR1)和mTOR2的机制靶标
生化/生理作用
花生四烯酸 (AA) 是一种 ω6 不饱和脂肪酸,是细胞膜磷脂的组分。在炎症反应中,水解磷脂酶 A2 可将 AA 从膜磷脂中释放出来。然后,AA 可被至少两种环加氧酶 (COX) 亚型代谢为前列腺素和血栓烷,被脂氧合酶代谢为白三烯和脂氧素,以及通过细胞色素 p450 催化代谢为环氧-二十碳三烯酸。AA 及其代谢产物在多种生物过程中发挥着重要作用,包括信号转导、平滑肌收缩、趋化性、细胞增殖和分化,以及细胞凋亡。已证实 AA 可与 G 蛋白的亚基结合,抑制 Ras GTP 酶激活蛋白 (GAP) 的活性。AA 的细胞摄取需要消耗能量并涉及跨细胞质膜的蛋白质辅助运输。
花生四烯酸可刺激MDA-MB-435人转移癌细胞与细胞外基质分子(胶原蛋白IV和玻连蛋白)的粘附 。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lipid sensing by mTOR via de novo synthesis of phosphatidic acid
Menon D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M116 (2017)
Lipid components of bile increase the protective effect of conjugated bile salts against antifungal drugs
Hsieh SH and Brock M
Fungal Biology, 121(11), 929-938 (2017)
Angiogenesis-a crucial step in breast cancer growth, progression and dissemination by Raman imaging
Kopec M and Abramczyk H
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 198, 338-345 (2018)
Shih-Hung Hsieh et al.
Fungal biology, 121(11), 929-938 (2017-10-17)
Fungi and bacteria can persist in the human gall bladder. Previous studies have shown that bile protects Candida albicans in this cryptic host niche from antifungals, providing a reservoir for intestinal re-colonization after discontinuation of antifungal therapy. Bile and conjugated
Yanhong Hao et al.
iScience, 24(9), 102974-102974 (2021-08-17)
Asymptomatic infection is a big challenge in curbing the spread of COVID-19. However, its identification and pathogenesis elucidation remain issues. Here, by performing comprehensive lipidomic characterization of serum samples from 89 asymptomatic COVID-19 patients and 178 healthy controls, we screened