重要文件
Z801658
Hellma ® 校准标准过滤器钬氧化物玻璃过滤器 F1
for testing the wavelength accuracy
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
製造商/商標名
Hellma 666-F1
應用
food and beverages
petroleum
pharmaceutical
plastics
形式
neat
一般說明
钬氧化物玻璃(峰值位置,单位nm:279; 361; 454; 536; 638)
應用
Hellma®标准标准品准钬氧玻璃滤光片F1,用于检查紫外线和可见光范围内分光光度计的波长精度。
特點和優勢
  • DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle)德国国家认证认可机构认可
  • 可追溯至NIST(美国国家标准技术研究所)
  • 测量结果保证质量
  • 经过检验的准确性和可靠性
其他說明
Hellma 的 校准标准品处理指南 的最新版本可在 Hellma Analytics 网站上查阅。
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. A que estándar es trazable?
    1 answer
    1. Reference materials for UV/Vis spectrophotometry meet internationally recognized standards (Ph. Eur., USP, DAB, GLP, DIN ISO 9001, ...) and provide the basis for safe and reliable measurement results.