重要文件
EP6133928004
Reference Filter Set
for Eppendorf BioPhotometer® D30
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104925
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
for Eppendorf BioPhotometer® D30
製造商/商標名
Eppendorf® 6133928004 (Global)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Contains 6 filters (1 blank filter, 2 filters for checking UV/Vis wavelenght systematic error and precision, 3 filters for photometric verification)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)