重要文件
H8015
Sigma-Aldrich
钬波长校准标准品
同義詞:
钬波长校准标准液
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
一般說明
钬波长校准标准液是一种高质量的二级参考标准液,是NBS氧化钬溶液(编号2034)的合适替代品。它用于建立常规分光光度计在光谱范围240到650 nm的准确度。该产品由高氯酸钬(15% w/v)的10%高氯酸溶液组成。
應用
  • Holmium Oxide Glass Wavelength Standards.:探讨用氧化钬玻璃作为校准光谱仪波长的标准。这类标准物质对于保证各种工业应用中的准确测量必不可少,包括医疗器械和储能解决方案的开发和测试(Allen DW, 2007)。
  • 激发单色仪波长校准的标准物质的探索:评估钬基标准物质校准荧光光谱仪的有效性,是医药和生化研究的必需工具(Chen XB et al., 2005)。本文为中文。
  • An international evaluation of holmium oxide solution reference materials for wavelength calibration in molecular absorption spectrophotometry.:一项国际性研究,检验氧化钬溶液可作为波长校准的标准物质,表明它适于提高各种科研和工业领域中分子吸收光谱法的准确性(Travis JC et al., 2002)。
  • A Wavelength Standard for the Near Infrared Based on the Reflectance Of Rare-Earth Oxides.:研究稀土氧化物(包括氧化钬)用作近红外波长标准品的适用性,对于能源储存和医疗器械研发均有应用价值(Weidner VR et al., 1986)。
  • Simultaneous spectrophotometric calibration of wavelength and absorbance in an interlaboratory survey using holmium oxide (Ho2O3) in perchloric acid as reference, compared with p-nitrophenol and cobaltous sulphate solutions (1978-1984).:探讨用氧化钬同时校准分光光度仪的波长和吸光度,强调其可靠性和精密性(Jansen AP et al., 1986)。
其他說明
高氯酸钬的 10% 高氯酸溶液 (15% w/v)
準備報告
该溶液已根据 NBS 氧化钬溶液(编号 2034)进行了校准和标准化。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Graselli, J.G.
Atlas of Spectral Data and Physical Constants for Organic Compounds, A-60 (1973)