重要文件
PHR1934
Supelco
布洛芬杂质B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
布洛芬杂质B钠盐, (2RS)-2-(4-丁烯丙基)丙酸钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H17O2Na
CAS號碼:
分子量::
228.26
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. B1220000
API 家族
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 20 mg
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关使用此 CRM 的所有信息可参考分析证书。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
它是非甾体抗炎药(NSAID)―布洛芬的杂质,用于治疗轻度和中度疼痛,如类风湿关节炎、骨关节炎和痛经。
應用
本制药二级标准品还可作如下用途:
  • 建立反相高效液相色谱法(RP-UPLC),以测定布洛芬和枸橼酸苯海拉明及其联合剂型中的相关杂质含量
  • 通过反相高效液相色谱法(RP-HPLC)同时测定片剂中的布洛芬含量及其 17 种相关杂质[1]
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文档”框中输入LRAB8256。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Development and validation of an HPLC method for simultaneous determination of ibuprofen and 17 related compounds
Han Z, et al.
Chromatographia, 80, 1353-1360 (2017)