重要文件
PHR1833
Supelco
甜醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
甜醇, 半乳糖醇, 卫矛醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H14O6
CAS號碼:
分子量::
182.17
Beilstein:
1721903
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. G0049000
traceable to USP 1287711
API 家族
galactose, galactitol
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
一种糖醇,也是人类味觉细胞的轻度甜促味剂。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文档”框中输入LRAA9721。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Claire T Yager et al.
Molecular genetics and metabolism, 80(3), 283-289 (2003-12-19)
The red blood cell (RBC) concentration of galactitol and galactonate was measured in 27 patients with galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) deficiency galactosemia and 19 non-galactosemic subjects by a newly devised isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method. The method utilizing UL[13C]galactitol