重要文件
PHR1731
Supelco
尼替西农
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
尼替西农, 2-(2-硝基-4-三氟甲基苯甲酰基)-1,3-环己二酮, 2-[2-硝基-4-(三氟甲基)苯甲酰基] 环己烷-1,3-二酮, NTBC, SC 0735, 尼替松
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H10F3NO5
CAS號碼:
分子量::
329.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
nitisinone
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
InChI 密鑰
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... HPD(3242)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。尼替西农是一种药物,可用于有效治疗和维持黑尿症这种常染色体隐性疾病。其作用机制涉及抑制酪氨酸途径中的第二种酶4-羟基苯丙酮酸双加氧酶,该酶可以4-羟基苯丙酮酸产生HGA。[1][2]
應用
尼替西农可用作药物参考标准品,用于通过高效液相色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量测定。[3]
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
尼替西农是4-羟苯基丙酮酸氧化酶(双加氧酶)的竞争性和可逆抑制剂。
尼替西农是一种竞品抑制剂,可逆地抑制4-羟苯基丙酮酸氧化酶(双加氧酶)。尼替西农用于治疗1型遗传性酪氨酸血症,可阻止酪氨酸降解为有害物质。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
本认证参考材料是根据ISO 17034ISO/IEC 17025生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAC0575。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A stability indicating HPLC method for the determination of nitisinone in capsules
Souri E, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 77(3), 348-348 (2015)
Serum markers in alkaptonuria: simultaneous analysis of homogentisic acid, tyrosine and nitisinone by liquid chromatography tandem mass spectrometry
Hughes TA, et al.
Annals of Clinical Biochemistry, 52(5), 597-605 (2015)
Metabolic effects of increasing doses of nitisinone in the treatment of alkaptonuria
Gertsman I, et al.
JIMD Reports, 13(20), 57-57 (2015)
Shuzhang Yang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(44), 22229-22236 (2019-10-16)
Fumarylacetoacetate hydrolase (FAH) is the last enzyme in tyrosine catabolism, and mutations in the FAH gene are associated with hereditary tyrosinemia type I (HT1 or TYRSN1) in humans. In a behavioral screen of N-ethyl-N-nitrosourea mutagenized mice we identified a mutant