certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to NIST 3004
traceable to USP 1601849
蒸汽密度
3.7 (vs air)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
982 °F
expl. lim.
7 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup