certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1265457
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
810 °F
expl. lim.
6.7 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI 密鑰
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
標靶器官
hearing organs
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22.0 °C - closed cup