重要文件
PHR1307
Supelco
卡托普利
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
N-[(S)-3-巯基-2-甲基丙酰基]-L-脯氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H15NO3S
CAS號碼:
分子量::
217.29
Beilstein:
477887
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 538
traceable to Ph. Eur. C0430000
traceable to USP 1091200
API 家族
captopril
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
104-108 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
InChI 密鑰
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
基因資訊
human ... ACE(1636)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
卡托普利通过抑制血管紧张素转化酶而起作用,是一种抗高血压药。它广泛用于治疗充血性心力衰竭。[1]
應用
卡托普利可用作药物参考标准品,用于通过各种分析技术测定药物制剂中的分析物。[2][3][4][5][1]
这些二级标准品是经认证过的有证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
生化/生理作用
血管紧张素转换酶抑制剂。抑制血管紧张素 II 的形成,血管紧张素 II 是生物活性多肽,可促进血管生成并增加微血管密度。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质 (CRM) 根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于此 CRM 的信息均记录在分析证书上。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中LRAA0067。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Muta. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Square-wave voltammetric (SWV) determination of Captopril in reconstituted serum and pharmaceutical formulations
Parham H and Zargar B
Talanta, 65(3), 776-780 (2005)
Determination of captopril and its degradation products by capillary electrophoresis
Hillaert S and Van den Bossche W
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 21(1), 65-73 (1999)
Validation of simultaneous volumetric and spectrophotometric methods for the determination of captopril in pharmaceutical formulations
Rahman N, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 60(6-7), 569-574 (2005)
Analysis of captopril and hydrochlorothiazide combination tablet formulations by liquid chromatography
Kirschbaum J and Perlman S
Journal of Pharmaceutical Sciences, 73(5), 686-687 (1984)
Potentiometric determination of captopril in pharmaceutical formulations
Ribeiro PRDS, et al.
Ecletica Quimica , 28(1), 39-44 (2003)