重要文件
PHL82294
Cafestol
phyproof® Reference Substance
同義詞:
Cafesterol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H28O3
CAS號碼:
分子量::
316.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
[o]1c2c(cc1)[C@@H]3[C@]([C@H]4[C@]5(C[C@H]([C@@](C5)(O)CO)CC4)CC3)(CC2)C
InChI
1S/C20H28O3/c1-18-7-5-16-14(6-9-23-16)15(18)4-8-19-10-13(2-3-17(18)19)20(22,11-19)12-21/h6,9,13,15,17,21-22H,2-5,7-8,10-12H2,1H3/t13-,15-,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI 密鑰
DNJVYWXIDISQRD-HWUKTEKMSA-N
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)