NISTRM8509
同義詞:
甲醇, 木酒精
1 of 10
USP
1424109
木精
Sigma-Aldrich
1.11955
甲醇
Supelco
1.06035
PHR1372
B56404
4′-溴苯乙酮
1005706
冰醋酸
1.06007
1.06009
1.03726
1.04732
certified reference material
100
1.11 (vs air)
410 mmHg ( 50 °C)97.68 mmHg ( 20 °C)
725 °F
36 %
NIST®
n20/D 1.329 (lit.)
64.7 °C (lit.)
−98 °C (lit.)
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
matrix material
CO
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
参考物质_分析标准品_分析化学-默克生命科学
有证标准物质(CRM)
药典和计量机构标准品_参考物质_分析化学-默克生命科学
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Eyes,Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
71.6 °F
22 °C
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 6
322415
277177
甲醇-13C
1.06018
179337
650501
丙酮