API 家族
lisinopril
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5.2H2O/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15;;/h1-3,7-8,16-18,23H,4-6,9-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29);2*1H2/t16-,17-,18-;;/m0../s1
InChI 密鑰
CZRQXSDBMCMPNJ-ZUIPZQNBSA-N
基因資訊
human ... ACE(1636)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3