agency
USP/NF
meets USP testing specifications
品質等級
應用
pharmaceutical (small molecule)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
InChI 密鑰
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ABCC8(6833) , KCNH2(3757) , KCNJ11(3767)
rat ... Kcnj1(24521)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)