ERMAD413
同義詞:
玉米 GMO 标准品 ERM-BF413, GMO 标准品 ERM-BF413, 玉米 MON 810
1 of 10
ERMBF412CK
Bt11 Maize GMO Standard
ERMBF413GK
玉米 GMO 标准品 ERM-BF413
ERMBF413CK
Sigma-Aldrich
D6750
脱氧胆酸钠
ERMBF410EP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
G6264
鸟苷
B0500
5,5-二乙基巴比土酸钠盐
ERMBF417C
玉米 GMO 标准品 MON 863×MON 810
G8751
糖原 来源于牡蛎
ERMBF417B
certified reference material
ERM®
JRC
matrix material
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
药典和计量机构标准品_参考物质_分析化学-默克生命科学
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.