Merck
全部照片(4)
Key Documents
B0500
Sigma-Aldrich
5,5-二乙基巴比土酸钠盐
同義詞:
5,5-二乙基巴比土酸 钠盐, 佛罗拿 钠盐, 巴比妥, 巴比妥钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H11N2NaO3
CAS號碼:
分子量::
206.17
Beilstein:
3921202
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51361926
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
形狀
powder
品質等級
藥物控制
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES 字串
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
镇静/催眠
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)