重要文件
BP132
双硫仑
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
同義詞:
二硫化四乙基秋兰姆, TETD, 双(二乙基硫代氨基甲酰)二硫化物, 双硫仑, 双硫醒
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)2NCSS2CSN(C2H5)2
CAS號碼:
分子量::
296.54
Beilstein:
1712560
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
disulfiram
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
69-71 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ALDH2(217)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品按照发布的药典交付和规定提供。为支持本产品而提供的所有信息,包括 SDS 和任何产品信息手册,均在发布药典授权下开发和发布。欲了解更多信息和支持,请访问发布药典的网站。
應用
乙醇脱氢酶抑制剂。
双硫仑BP参考标准品仅用于英国药典中明确规定的实验室检测。
还用于以下专论:
  • 双硫仑片
  • 包裝
    单位数量:50 mg。随时可能改变。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    訊號詞
    Warning
    危險分類
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
    儲存類別代碼
    11 - Combustible Solids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    從最近期的版本中選擇一個:
    分析證明 (COA)
    Lot/Batch Number
    如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
    已經擁有該產品?
    您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
    存取文件庫
    客戶也查看了
    Slide 1 of 1