重要文件
BCR503
牛尿液(含少量瘦肉精、沙丁胺醇)
BCR®, certified reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
形式
matrix material
儲存溫度
−20°C
分析報告
For more information please see:
BCR503
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)