重要文件
92976
Millipore
特殊蛋白胨(植物)
suitable for microbiology
同義詞:
大豆蛋白胨, 酶消化物 来源于蔬菜, 新胨蛋白胨(植物)
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
plant
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
amino-nitrogen, ≥2%
total nitrogen (N), ≥9%
燃燒殘留物
≤22%
損耗
≤6% loss on drying
pH值
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
應用
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
由植物蛋白在受控条件下制成。特别适合用于制备培养营养要求高的微生物的培养基,以及用于提供特殊蛋白胨 (Fluka® 68971) 的生长条件。用于难培养细菌的培养和发酵培养基。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.