92439
同義詞:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt
1 of 10
Supelco
91521
癸酰基- L -肉碱
53230
辛酰左旋肉碱 -D3
Sigma-Aldrich
61367
肉豆蔻酰基-L-肉碱
91432
月桂酰- L -肉碱
39625
NTA - Atto 488
I2511
IgG 来源于人类血清
I4506
50637
57607-U
双向固相萃取空管,非氟聚丙烯
M3795
IgM, Kappa 来源于鼠骨髓瘤
analytical standard
100
≥95.0% (HPLC)
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
limited shelf life, expiry date on the label
≥99.0% (LC-MS)
clinical testing
neat
−20°C
生物标志物和代谢物标准品
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?