重要文件
91432
Supelco
月桂酰- L -肉碱
analytical standard
同義詞:
(2 R )-3-羧基- N N N -三甲基-2-[(1-氧代十二烷基)氧基]-1-丙胺 内盐, L -十二酰肉碱酯, C12-肉碱, 十二酰- L -肉碱
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H37NO4
CAS號碼:
分子量::
343.50
Beilstein:
4147610
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D -20.0±2.0°, c = 1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤10.0% water
應用
clinical testing
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
InChI 密鑰
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
月桂酰-L-肉碱是一种天然存在的化合物,属于酰基肉碱类化合物,据报道可用作肉毒碱缺乏诊断中的生物标志物。[1]
應用
月桂酰-L-肉碱可用作分析标准品,以使用高效液相色谱-三重四极杆-液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)测定玉米植物中分析物的含量。肉毒碱的外源应用刺激脂肪酸向线粒体的运输。研究了在正常和感冒条件下生长的玉米叶片中肉毒碱对细胞质、线粒体基质和线粒体呼吸之间脂质运输的可能效应。[2]它可作为分析标准品,通过液相色谱/电喷雾电离串联质谱(LC/ESI-MS/MS)对人尿液样品中的分析物进行定量。[1]
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Exogenous carnitine application augments transport of fatty acids into mitochondria and stimulates mitochondrial respiration in maize seedlings grown under normal and cold conditions
Turk H, et al.
Cryobiology, 91, 97-103 (2019)
Matrix effect?corrected liquid chromatography/tandem mass-spectrometric method for determining acylcarnitines in human urine
Abe K, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 468, 187-194 (2017)