重要文件
53230
Supelco
辛酰左旋肉碱 -D3
analytical standard
同義詞:
(2R)-3-羧基-N,N-二甲基-N-(甲基-d3)-2-[(1-氧代辛基)氧基] -1-丙烷 内盐, L-肉碱-(甲基-d3) 辛酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15D3H26NO4
CAS號碼:
分子量::
290.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (TLC)
光學活性
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99.0%
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1/i2D3
InChI 密鑰
CXTATJFJDMJMIY-SZIUSNIFSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)