重要文件
90667
Supelco
Flufenacet-(phenyl-d4)
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
Flufenacet-d4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14D4H9F4N3O2S
分子量::
367.36
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
同位素純度
≥97.5 atom % D
產品線
PESTANAL®
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)N(C(COC1=NN=C(C(F)(F)F)S1)=O)C2=C([2H])C([2H])=C(F)C([2H])=C2[2H]
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)