重要文件
80286
Supelco
2,4,6-三(三氟甲基)-1,3,5-三嗪
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6F9N3
CAS號碼:
分子量::
285.07
Beilstein:
302339
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
折射率
n20/D 1.313 (lit.)
bp
98.3-98.5 °C/748 mmHg (lit.)
應用
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
InChI 密鑰
LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)