重要文件
443980
Sigma-Aldrich
2,4,6-三(三氟甲基)-1,3,5-三嗪
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6F9N3
CAS號碼:
分子量::
285.07
Beilstein:
302339
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.313 (lit.)
bp
98.3-98.5 °C/748 mmHg (lit.)
密度
1.596 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
InChI 密鑰
LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Analytical Chemistry, 47, 2289-2289 (1975)
Reaction of 1,3-bis(trimethylsilyloxy)-1,3-butadienes with 2,4,6-tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine: planning and serendipity.
Viktor O Iaroshenko et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(26), 7188-7192 (2011-05-14)
Karin Kipper et al.
Journal of chromatography. A, 1218(45), 8175-8180 (2011-10-05)
Two fluoroalcohols--1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP) and 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-2-propanol (HFTB)--were evaluated as volatile buffer acids in basic mobile phases for LC-ESI-MS determination of acidic and basic compounds. HFIP and HFTB as acidic buffer components offer interesting possibilities to adjust retention behavior of different analytes