重要文件
76847
Supelco
磷酸盐缓冲液 溶液
BioUltra, >0.044 M Na2HPO4, >0.022 M NaH2PO4
同義詞:
磷酸缓冲液
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
ND.02
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
BioUltra
品質等級
形狀
liquid
濃度
>0.022 M NaH2PO4
>0.044 M Na2HPO4
雜質
Insoluble matter, passes filter test
metal traces
pH值
7.2±0.2
密度
1.0 g/mL at 20 °C
吸收
0.02 at 260 nm
0.02 at 280 nm
應用
  • 用于全pH析氢反应的MoS(2)@CoS(2)异质结构电催化剂的界面工程: 描述了磷酸盐缓冲液为MoS(2)@CoS(2)异质结构电催化剂的开发创造稳定电化学环境的应用,为可持续能源技术的进步做出了贡献(Gu YH et al., 2024)。
  • 用于组织工程和再生医学应用的工业化规模猪皮的冷冻储存: 研究了磷酸盐缓冲溶液在生物组织冷冻保存过程中维持稳定pH值的用途,这对其在再生医学和组织工程中的可行性至关重要(Wang H et al., 2024)。
  • 用于比色法先天异常唾液筛查的激光打印纸基ELISA和羟磷灰石固定: 重点介绍了磷酸盐缓冲溶液在以激光打印纸ELISA技术开发的新型诊断平台中的应用,该技术可以提高先天异常检测的可及性和准确率,从而为产前筛查实践带来变革(Moulahoum H et al., 2024).
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)