55549
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide
analytical standard
同義詞:
3-[(1E)-2-[(1R,4aS,5R,6R,8aR)-Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethenyl]- 2(5H)-furanone, ent-(3β,11E)-3,19-Dihydroxy-8(17),11,13-labdatrien-16,15-olide
About This Item
推薦產品
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@@H]1CCC(=C)[C@H]2\C=C\C3=CCOC3=O
InChI
1S/C20H28O4/c1-13-4-7-16-19(2,10-8-17(22)20(16,3)12-21)15(13)6-5-14-9-11-24-18(14)23/h5-6,9,15-17,21-22H,1,4,7-8,10-12H2,2-3H3/b6-5+/t15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI 密鑰
XMJAJFVLHDIEHF-CRBRZBHVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3