52487
同義詞:
N,N-二乙基-N-[(2,6-二甲苯基氨基甲酰基)甲基]苄基苯甲酸铵, THS 839, 苄基二乙基[(2,6-二甲苯基氨基甲酰基)甲基]铵苯甲酸盐
1 of 10
USP
1171003
苯甲地那铵
Sigma-Aldrich
D5765
F0127
D- (-)-果糖
63418
D -(+)-麦芽糖 一水合物
M9171
I4504
转化酶 来源于面包酵母(酿酒酵母)
47739
S9378
蔗糖
G8270
D -(+)-葡萄糖
F3510
analytical standard
100
PESTANAL®
≥97.0% (HPLC)97.0-103.0% (NT)
limited shelf life, expiry date on the label
164-168 °C (lit.)
cleaning productscosmeticsfood and beveragespersonal care
neat
[O-]C(=O)c1ccccc1.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc2c(C)cccc2C)Cc3ccccc3
1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
VWTINHYPRWEBQY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Danger
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
212.0 °F - closed cup
100 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 5
240931
糖精
Supelco
PHR1348
糖精钠
50621
叔丁醇
PHR1072
2-丙醇
471712