化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.440-1.446
n20/D 1.442 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
-41.5 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
C\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup