文件
8.05791
Sigma-Aldrich
亚异丙基丙酮
for synthesis
同義詞:
亚异丙基丙酮, 异亚丙基丙酮,4-甲基-3-戊烯-2-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CCHCOCH3
CAS號碼:
分子量::
98.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
205-502-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
10.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
344 °C
效力
1120 mg/kg LD50, oral (Rat)
5150 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-10.1 % (v/v)
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
轉變溫度
flash point 28 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 纳米材料的合成:二甲氧基用于色氨酸/丙酮/DMSO三元体系的化学反应性研究,凸显出其在纳米材料创新合成中的潜在应用,推进了绿色化学倡议(Huang et al., 2023)。
  • 残留检测电极修饰:二甲氧基甲苯用于检测柠檬皮上残留的2-苯基苯酚,在聚合物堆叠的电化学沉积中作为溶剂,说明了它在增强食品安全分析方法方面的用途(Kiss et al., 2022)。
  • 有机传感介质:二甲氧基是传感酚阳极聚合过程中的关键溶剂,适用于环境监测传感层的开发(Kiss et al., 2022)。
  • 药品质量控制:氧化甲氧基在药品中间体中丙酮及相关杂质的测定中发挥着重要作用,在保证药品质量和合规方面发挥着关键作用(Quirk et al., 2014)。
分析報告
异构体含量测定(GC,面积%): ≥ 97.0%(a/a)
a-异亚丙基丙酮(GC,面积%): ≥ 85.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.853 - 0.856
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup