重要文件
46145
Sigma-Aldrich
Europium(III)-tris-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
purum p.a., for NMR spectroscopy
同義詞:
Eu(dpm)3, Europium-tris(dipivaloylmethane), Resolve-Al, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Eu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS號碼:
分子量::
701.77
Beilstein:
4167338
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for NMR spectroscopy
purum p.a.
反應適用性
core: europium
reagent type: catalyst
mp
187-191 °C
適合性
suitable for NMR (spectroscopy)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Eu](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Eu/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChI 密鑰
DVUACRCEVJAWMS-LWTKGLMZSA-K
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Michiya Fujiki et al.
Frontiers in chemistry, 8, 685-685 (2020-09-10)
We report emerging circularly polarized luminescence (CPL) at 4f-4f transitions when lanthanide (EuIII and TbIII) tris(β-diketonate) embedded to cellulose triacetate (CTA), cellulose acetate butyrate (CABu), D-/L-glucose pentamethyl esters ( D-/ L-Glu), and D-/L-arabinose tetramethyl esters ( D-/ L-Ara) are in