重要文件
189006
Sigma-Aldrich
(+)-3-(三氟乙酰基)樟脑
98%
同義詞:
3-(三氟乙酰基)-D-樟脑
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H15F3O2
CAS號碼:
分子量::
248.24
Beilstein:
6779716
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]19/D +148°, c = 2.3 in methylene chloride
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
100-101 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES 字串
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
InChI 密鑰
ISLOIHOAZDSEAJ-XGLFCGLISA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
(+)-3-(三氟乙酰基)樟脑与合适的手性酮前体反应,原位生成手性二环氧乙烷,可催化未官能化烯烃的直接不对称环氧化。[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Enantioselective epoxidation of unfunctionalized alkenes using dioxiranes generated in situ.
Curci R, et al.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5831-5834 (1995)