重要文件
21287
Supelco
(1S)-(-)-莰烷酰氯
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
同義詞:
(-)-莰烷酰氯, (1S)-3-氧代-4,7,7-三甲基-2-氧杂双环[2.2.1]庚烷-1-甲酰氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C10H13O3Cl
CAS號碼:
分子量::
216.66
Beilstein:
3590860
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
品質等級
產品線
ChiraSelect
化驗
≥98.0% (AT)
≥98.0%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −18±1°, c = 2% in carbon tetrachloride
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
品質
LiChropur
技術
HPLC: suitable
mp
67-70 °C
71-73 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
InChI 密鑰
PAXWODJTHKJQDZ-VHSXEESVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
(1S)-(-)-Camphanic chloride is a derivatizing agent.
應用
(1S)-(-)-Camphanic chloride may be used in esterification of enantiomers in volatiles releasedf from wheat, in order to determine the proportion of enantiomers and also in quantifying the esters.[1]
其他說明
作为 HPLC 检测醇和胺对映体纯度的手性衍生化试剂[2][3][4][5]
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J.D. Fourneron et al
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4686-4686 (1989)
A. Haag et al.
Helvetica Chimica Acta, 63, 10-10 (1980)
H. Gerlach
Helvetica Chimica Acta, 68, 1815-1815 (1985)
Activity of enantiomers of sulcatol on apterae of Rhopalosiphum padi.
Quiroz, A., and H. M. Niemeyer.
Journal of Chemical Ecology, 24, 361-370 (1998)
K.D. Ward et al.
Journal of Chromatography A, 478, 169-169 (1989)