重要文件
06486
Sigma-Aldrich
Boc-(S)-α-烯丙基脯氨酸
≥98.0%
同義詞:
(S)-2-烯丙基-1-Boc-吡咯烷-2-羧酸, Boc-α-烯丙基-D-脯氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H21NO4
CAS號碼:
分子量::
255.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
顏色
white to off-white
mp
120-122 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@]1(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C13H21NO4/c1-5-7-13(10(15)16)8-6-9-14(13)11(17)18-12(2,3)4/h5H,1,6-9H2,2-4H3,(H,15,16)/t13-/m1/s1
InChI 密鑰
ZTMLHNDSVVOEEH-CYBMUJFWSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
脯氨酸類似物是調節天然存在以及全新設計的線性和環狀多肽的生物、藥物或物理化學特性的理想候選物。
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.