00350190
同義詞:
(±)-3,7-二甲基-3-羟基-1,6-辛二烯, (±)-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇
1 of 10
Supelco
51782
芳樟醇
USP
1366567
61706
Sigma-Aldrich
W263508
L2602
PHL80885
8.18627
Linalool
74856
(-)-芳樟醇
CRM40437
Linalool solution
49599
乙酸芳樟酯
primary reference standard
0.17 mmHg ( 25 °C)
limited shelf life, expiry date on the label
HWI
n20/D 1.462 (lit.)
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
−20°C
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Analytical Chemistry
Phytochemical Standards
Reference Materials
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
10 - Combustible liquids
WGK 1
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 8
64643
月桂烯
00040590
α-蒎烯
W263605
00590590
(R)-(+)-柠檬烯
163333
香叶醇
62118
C80601
桉树脑
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis