重要文件
PHL80885
芳樟醇
phyproof® Reference Substance
同義詞:
(±)-3,7-二甲基-3-羟基-1,6-辛二烯, (±)-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
154.25
Beilstein:
1721488
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
蒸汽壓力
0.17 mmHg ( 25 °C)
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
製造商/商標名
PhytoLab
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI 密鑰
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum salvia thymus
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
177.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
81 °C - Pensky-Martens closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)