重要文件
GPT-RO
Roche
谷丙转氨酶 (GPT)
from pig heart
同義詞:
丙氨酸转氨酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
酶委員會編號:
分類程式碼代碼:
12352204
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
pig heart
品質等級
形狀
suspension
比活性
≥80 units/mg protein (At 25 °C with L-alanine and 2-oxoglutarate as the substrates.)
包裝
pkg of 1 mL (10105589001 [10 mg])
pkg of 2.5 mL (10737127001 [25 mg])
製造商/商標名
Roche
最適pH
~8.0
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
谷丙转氨酶是一种血液酶。其在血液中代谢谷氨酸盐,导致细胞外的脑谷氨酸盐水平较低。[1]
應用
α-由 α-合成非天然 L-氨基酸-酮酸。
品質
污染物: 各 0.01%GIDH、LDH 和 MDH,0.03%GOT
單位定義
单位换算:1 U [+ 25°C,pH 7.5]≈1.75U[+ 37°C,pH 7.5]
外觀
悬浮于 3.2 M 硫酸铵溶液中,pH 约为 6
準備報告
激活剂: 磷酸吡哆醛
储存条件(工作液): 酶在人血清中溶解并分装冷冻时稳定。为获得最佳结果,在将酶溶解于人血清之前,离心酶并倒掉上清液,以避免溶液中硫酸铵浓度过高。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Francisco Campos et al.
Clinical science (London, England : 1979), 121(1), 11-17 (2011-01-27)
Ischaemic stroke is associated with an excessive release of glutamate in brain. GOT (glutamate-oxaloacetate transaminase) and GPT (glutamate-pyruvate transaminase) are two enzymes that are able to metabolize blood glutamate facilitating the lowering of extracellular levels of brain glutamate. Our aim