重要文件
ELONG-RO
Roche
Expand 长模板PCR系统
suitable for PCR, optimum reaction temp. 68 °C
同義詞:
长模板pcr, 长链PCR
登入查看組織和合約定價
About This Item
酶委員會編號:
分類程式碼代碼:
41106300
暫時無法取得訂價和供貨情況
用途
sufficient for ≤190 reactions (11681842001)
sufficient for ≤38 reactions (11681834001)
sufficient for ≤950 reactions (11759060001)
品質等級
包裝
pkg of 3,600 U (11759060001 [10x360 U])
pkg of 150 U (11681834001)
pkg of 720 U (11681842001 [2x360 U])
製造商/商標名
Roche
參數
68 °C optimum reaction temp.
技術
PCR: suitable
儲存溫度
−20°C
一般說明
Expand长模板PCR系统由含有热稳定Taq DNA聚合酶和具有校对活性的热稳定DNA聚合酶的酶混合物组成。该强大的聚合酶混合物可从基因组DNA中获得高产量的PCR产物。Expand长模板PCR系统允许从人类基因组DNA中扩增出高达20kb的DNA片段,从λDNA中扩增出40kb的片段。
Expand长模板PCR系统进行DNA复制的准确度比Taq DNA聚合酶高三倍。
错误插入导致Taq DNA聚合酶容易从DNA链脱落。校正聚合酶反应混合物的3'→5'核酸外切酶活性比单独用Taq DNA聚合酶进行DNA扩增的准确度要高三倍。
长PCR产物需要特殊的缓冲液和优化的方案。该试剂盒包含三个缓冲液,可分别用于扩增0.5至9 kb、9至12 kb和大于12kb的片段。想要获得高模板质量,请使用Roche高纯模板制备试剂盒对基因组DNA模板进行制备。
應用
Expand长模板PCR系统的主要应用是即使从基因组DNA中都可精确扩增出很长的靶序列。使用这种优化的酶混合物和专门开发的三缓冲液组可产生长度为5至20kb的PCR产物。
选择1代 Expand长模板PCR系统,实现长而准确的PCR反应。使用这种优化的酶混合物和专门开发的三缓冲液组可产生长度为5至20kb的PCR产物。使用该产品进行:
  • PCR[1]
  • RT-PCR或长程PCR[2][3]
  • 大片段扩增
  • 基因组图谱和测序
  • 重叠群构建
  • 表征λ噬菌体或粘粒中的克隆序列
  • 从基因组DNA或cDNA序列中快速鉴定和克隆完整基因作为起始材料
作为经济的替代方案,我们建议更新为2代Expand长程系统和dNTPack。
对于20至35kb的扩增子,请选择Expand 20kbPLUS PCR系统和dNTPack。
特點和優勢
Expand长模板PCR系统是基因组作图和测序、重叠群构建、λ噬菌体或粘粒中克隆序列的表征、以及真核基因克隆和分析的理想选择。
  • 扩增更长的模板:该三缓冲液组合可将产物从5kb扩大到20kb。
  • 与Taq DNA聚合酶相比,可实现更高的产量和3倍的保真度
  • 改善您的PCR:获得更多全长的适用于下游应用的PCR产物。
包裝
1个试剂盒包含4个组分
品質
每批产品都已使用人基因组DNA,以及9kb、12kb和15kb片段的特异性引物进行了PCR功能测试。根据目前的质量控制程序,酶混合物已经过验证不存在任何污染活性,包括内切核酸酶或核酸外切酶和切口活性。
單位定義
体积活力:5 U / μl
準備報告
工作浓度:最佳酶浓度为每50 μl反应0.5至5.0U。标准酶浓度为每50 μl反应3.75U。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
本产品的使用受到美国专利要求及其对应的境外同等专利的保护。购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。未通过明示、暗示或禁止反言形式授予购买者任何专利主张下的权利、执行任何专利方法的权利或开展任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于经济利益或其他商业考虑报告购买者的活动结果。本品仅供研究使用。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。</ br>买方须知:有限许可<br />本产品的使用受到美国专利号6,127,155及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。如需罗氏专利权利许可的人类和兽医诊断用途,需另外征得罗氏许可。 Roche专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从罗氏购买许可证的更多信息可联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German。 有关从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。
Expand is a trademark of Roche
僅套裝組件
產品號碼
描述
  • Expand Long Template Enzyme Mix
  • Expand Long Template Buffer 1, with 17.5 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand Long Template Buffer 2, with 27.5 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand Long Template Buffer 3, with 27.5 mM MgCl2 and detergents 10x concentrated
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Barbara Wallner et al.
PloS one, 8(4), e60015-e60015 (2013-04-11)
The paternally inherited Y chromosome displays the population genetic history of males. While modern domestic horses (Equus caballus) exhibit abundant diversity within maternally inherited mitochondrial DNA, no significant Y-chromosomal sequence diversity has been detected. We used high throughput sequencing technology
Marcelo P Coba et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(40), 13987-13999 (2012-10-05)
Traf2 and NcK interacting kinase (TNiK) contains serine-threonine kinase and scaffold domains and has been implicated in cell proliferation and glutamate receptor regulation in vitro. Here we report its role in vivo using mice carrying a knock-out mutation. TNiK binds
Zhenbao Yu et al.
Cell research, 22(2), 305-320 (2011-08-10)
The MRE11/RAD50/NBS1 complex is the primary sensor rapidly recruited to DNA double-strand breaks (DSBs). MRE11 is known to be arginine methylated by PRMT1 within its glycine-arginine-rich (GAR) motif. In this study, we report a mouse knock-in allele of Mre11 that
條款
This polymerase mixture produces a high yield of PCR product from genomic DNA.
相關內容
To meet the challenges of long range PCR we have developed the second generation kit, the Expand Long Range dNTPack. This kit includes the same enzyme mix, but provides more flexibility: The Expand Long Range dNTPack is provided with two universal buffers, one with MgCl2 and one without MgCl2. A MgCl2 stock solution and DMSO are included as separate reagents. For best results, follow the optimization guidelines described in the corresponding package insert.