一般說明
快速DNA连接试剂盒包含连接必需的所有试剂。不需要其他试剂或添加剂。该试剂盒能够在+15到+25℃条件下,快速链接DNA平末端或粘性末端。按照反应体系中DNA浓度,连接产物可能是环状(如果DNA浓度较低)或多联体(如果DNA浓度高)。连接的DNA适合直接用于转化实验
注意:连接后再使用高纯度®PCR产物纯化试剂盒,可以进行电穿孔实验。
注意:连接后再使用高纯度®PCR产物纯化试剂盒,可以进行电穿孔实验。
特異性
平末端或粘性末端DNA(≤200 ng)。
热失活:65℃,10分钟(T4连接酶)
如果连接反应混合物要用非转化实验的其他实验,要使T4连接酶失活。
注意:转化实验前将连接反应混合物热失活会引起转化克隆数大量下降(>因素20)。
星活性: 必须避免星活性。当进行双酶切时容易出现星活性。查询Roche现实性内切酶公告(或Roche应用科学目录),选择特定酶组合最合适的缓冲液。可能的话,双酶切使用缓冲液H。
热失活:65℃,10分钟(T4连接酶)
如果连接反应混合物要用非转化实验的其他实验,要使T4连接酶失活。
注意:转化实验前将连接反应混合物热失活会引起转化克隆数大量下降(>因素20)。
星活性: 必须避免星活性。当进行双酶切时容易出现星活性。查询Roche现实性内切酶公告(或Roche应用科学目录),选择特定酶组合最合适的缓冲液。可能的话,双酶切使用缓冲液H。
應用
快速DNA连接试剂盒共价连接粘性末端或平末端DNA片段,从而:
- 克隆进质粒或噬菌体载体。
- 在质粒或其他DNAs上加接头。
- 重新环化线性DNA。
特點和優勢
- 快速:连接只需要5分钟。
- 方便:+15℃到+25℃就可以进行连接
- 操作简单:试剂盒包含了所有缓冲液和酶。
- 用途广泛:试剂盒可用于所有一般的连接反应。
- 可靠:过程简单,试剂即用型,保证了精确性和可重复性。
包裝
1个试剂盒包含3种组分。
準備報告
孵育时间:5分钟
DNA连接摩尔比例:标准连接反应中,载体DNA和插入DNA摩尔比例一般为1:3。然而,只要适合,你也可以使用其他比例。比如:
如果两条DNA长度差异大,可以尝试1:1或1:2比例
如果两条DNA是平末端,尝试1:5比例
DNA连接摩尔比例:标准连接反应中,载体DNA和插入DNA摩尔比例一般为1:3。然而,只要适合,你也可以使用其他比例。比如:
如果两条DNA长度差异大,可以尝试1:1或1:2比例
如果两条DNA是平末端,尝试1:5比例
其他說明
新快速DNADephos & 连接试剂盒包含了所有快速DNA连接试剂盒试剂,外加我们的新快速碱性磷酸酶。
法律資訊
High Pure is a registered trademark of Roche
僅套裝組件
產品號碼
描述
- Dilution Buffer 5x concentrated
- T4 DNA Ligation Buffer 2x concentrated
- T4 DNA Ligase 5 U/μl
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Biology open, 7(3) (2018-03-21)
Teneurins are type 2 transmembrane proteins expressed by developing neurons during periods of synaptogenesis and apoptosis. Neurons expressing teneurin-1 synapse with other teneurin-1-expressing neurons, and neurons expressing teneurin-2 synapse with other teneurin-2-expressing neurons. Knockdowns and mutations of teneurins lead to
The Journal of biological chemistry, 292(28), 11927-11936 (2017-05-24)
Proper chromatin regulation is central to genome function and maintenance. The group III chromodomain-helicase-DNA-binding (CHD) family of ATP-dependent chromatin remodeling enzymes, comprising CHD6, CHD7, CHD8, and CHD9, has well-documented roles in transcription regulation, impacting both organism development and disease etiology.
Monoclonal Antibodies against Plasmodium falciparum Circumsporozoite Protein
Antibodies, 6, 11-11 (2017)
Monoclonal Antibodies against Plasmodium falciparum Circumsporozoite Protein.
Antibodies, 6(3), 11-11 (2017)
Integrative biology : quantitative biosciences from nano to macro, 8(2), 216-229 (2016-01-21)
Here we introduce the fully quantified spectral imaging (FSI) method as a new tool to probe the stoichiometry and stability of protein complexes in biological membranes. The FSI method yields two dimensional membrane concentrations and FRET efficiencies in native plasma
條款
Rapid DNA Ligation Kit Protocol
相關內容
Rapid DNA Ligation Kit Protocol